Nome del prodotto
Cyclic adenosine diphosphate-ribose, ≥90% (HPLC), lyophilized powder
biological source
(
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
InChI key
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?