Vai a
C5024
Anidrasi carbonica
non-denaturing PAGE marker
Sinonimo/i:
Carbonato deidratasi, Carbonato idrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 119.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Numero CE:
CHF 119.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
~29 kDa
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
storage temp.
−20°C
Application
This product is used as a marker to determine the molecular mass of an unknown protein in non-denaturing electrophoresis systems. In such systems, proteins often retain their biological activity, thus allowing in-gel detection using specific substrate stains. This technique also facilitates the recovery of the active protein. The product yields 3 bands.
Preparation Note
0.9-1.4 mg/mL after reconstitution with 1 mL of water
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2273C3666C2624
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~29 kDa
mol wt
~29 kDa
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anidrasi carbonica
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)