Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Streptomyces caeruleus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(\C=N\O)nc(c1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N3O2/c1-17-10-6-9(8-14-16)15-12(7-10)11-4-2-3-5-13-11/h2-8,16H,1H3/b14-8+
InChI key
JCTRJRHLGOKMCF-RIYZIHGNSA-N
Biochem/physiol Actions
Caerulomycins produced by Streptomyces caeruleus are bipyridinic molecules endowed with antibiotic properties. Caerulomycin A was found to have a strong anti-fungal and anti-amoebic activity, and a mild antibacterial activity.
Preparation Note
Caerulomycin A stock solution may be prepared in DMSO or methanol at 1 mg/mL. The stock solution can be further diluted in water to 0.1 mg/mL. Higher concentrations my requrie gentle heating to 40 °C. Dilutions from the stock solution should be freshly prepared.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Streptomyces caeruleus, ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) | description phyproof® Reference Substance |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| biological source Streptomyces caeruleus | biological source - | biological source - | biological source - |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?