C6344
Monoclonal Anti-Connexin-32 antibody produced in mouse
clone CXN-32, ascites fluid, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CXN-32, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 27 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a mouse whole brain extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJB1(2705) , GJB2(2706)
mouse ... Gjb1(14618)
rat ... Gja1(24392) , Gjb1(29584)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- epifuorescent microscopy
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.