Documenti fondamentali
C5416
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Semi-micro without stopper
Sinonimo/i:
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
Scegli un formato
100 EA
CHF 48.60
CHF 48.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 48.60
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
CHF 48.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Materiali
polystyrene
Parametri
340-800 nm spectral range
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Volume della camera
≥1 mL
Cammino ottico
10 mm
Metodo di rivelazione
photometric
Descrizione generale
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Fluorimeter cuvettes Polystyrene, without stopper
Supelco
C0918
Fluorimeter cuvettes
BRAND® macro-cuvette polystyrene
BR759005
BRAND® macro-cuvette