C5223
Anti-Cdk2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-CDKN2, Anti-p33(CDK2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat (predicted), human, mouse (predicted)
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using 500 μg of HeLa cell nuclear extract
western blot: 0.5-2 μg/mL using human HeLa cell nuclear extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017)
mouse ... Cdk2(12566)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Immunoprecipitation (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?