C3731
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well CapMat, for sealing 96 well plates, square nap, translucent, non-pierceable
Sinonimo/i:
multiwell plate cap mats, Greiner CapMats for sealing multiwell plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
ethylene vinyl acetate
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 50 ea (internal packs of 10)
Produttore/marchio commerciale
Greiner 381080
Misura
96 wells
Colore
translucent
Compatibilità
suitable for (for sealing 96 well plates)
Categorie correlate
Resistenza chim/fis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)