Documenti fondamentali
C3522
Sigma-Aldrich
Carminic acid
Sinonimo/i:
Natural Red 4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.39
Colour Index:
75470
Beilstein:
71651
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, ~90%
Stringa SMILE
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)