C6152
Carmine
Dye content: minimum not established , certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carmine, certified by the BSC
agenzia
certified by the BSC
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content: minimum has not been established
Colore
red
Solubilità
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?