C1749
Monoclonal Anti-Polycystin-1 antibody produced in mouse
clone PKD46, tissue culture supernatant, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PCKD, Anti-PKD1, Anti-Polycystic kidney disease 1 (autosomal dominant), Anti-Polycystic kidney disease-associated protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PKD46, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~500 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100 using human kidney sections
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PKD1(5310)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)