C-14037
Human Aortic Adventitial Fibroblasts (HAoAF)
1 million cells per pellet
Origine biologica
human aorta (adventitial tissue)
Confezionamento
pkg of 1,000,000 cells
Morfologia
(fibroblast)
applicazioni
cell analysis (DNA, RNA, and protein)
Malattie correlate
hypertension; cardiovascular diseases
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Stato fisico
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Primary cells from PromoCell are available in pelleted form for research applications like gene expression analysis, and cell/protein characterization experiments.