C-12620
Human Nasal Epithelial Cells (HNEpC)
500,000 cryopreserved cells
Sinonimo/i:
HNEpC cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human nose (nasal mucosa)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Morfologia
(epithelial)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Qualità
Attenzione
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti consigliati
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Optimize primary human airway epithelial cell culture with serum-free media and handling protocols for large air passage cells.
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.