Documenti fondamentali
C121
Sigma-Aldrich
7-Chlorokynurenic acid
solid
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-Cl-KYNA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H6ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
solid
Colore
tan
Solubilità
0.1 M NaOH: 13.7 mg/mL
DMSO: 14 mg/mL
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(O)c2ccc(Cl)cc2n1
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
Azioni biochim/fisiol
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor.
Potent NMDA glutamate receptor antagonist; antagonizes the strychnine-insensitive glycine site of the NMDA receptor; prevents neurodegeneration produced by quinolinic acid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)