C1133
Cytidine 3′-monophosphate
~98%
Sinonimo/i:
3′-Cytidylic acid, 3′-CMP
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N3O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
~98%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]2O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Juanjuan Ou et al.
Nature communications, 10(1), 1078-1078 (2019-03-08)
The efficacy of Fluorouracil (FU) in the treatment of colorectal cancer (CRC) is greatly limited by drug resistance. Autophagy has been implicated in chemoresistance, but the role of selective autophagic degradation in regulating chemoresistance remains unknown. In this study, we