C1103
Anti-Calcium Channel (α1 Subunit), Pan antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable using rat heart sections (The epitope can be masked by other subunits in some Ca2+ channels.)
western blot: 1:200 using rat brain membranes
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Cacna1c(24239)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2