Vai a
C0897
Citrate Lyase from Klebsiella pneumoniae
lyophilized powder, ≥0.20 unit/mg solid
Sinonimo/i:
Citrate oxaloacetate lyase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 369.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-740-7
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥0.20 unit/mg solid
CHF 369.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
mol wt
>5 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Citrate Lyase from Klebsiella pneumoniae has been used in the digestion of low molecular weight human milk fraction (>5 kDa referred to as 5kF).
Biochem/physiol Actions
Citrate lyase is found in several microorganisms and catalyzes the first step of citrate degradation, forming acetate and oxaloacetate. The enzyme contains 3 polypeptide subunits, α-subunit (a transferase), β-subunit (acyl lyase) and γ-subunit (acyl-carrier protein).
Physical form
Lyophilized powder containing bovine serum albumin, sucrose, and MgSO4
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of citrate to oxalacetate per min at pH 7.6 at 25 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T7677C2780C2905
description
lyophilized powder, ≥0.20 unit/mg solid
description
≥0.1 unit/mg solid
description
lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
description
lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
specific activity
≥0.1 unit/mg solid
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
specific activity
0.3-3 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
>5 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
~120 kDa by gel filtration
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)