Vai a
C0856
C7BzO
Sinonimo/i:
3-(4-Heptyl)phenyl-3-hydroxypropyl)dimethylammoniopropanesulfonate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 153.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H37NO4S
Peso molecolare:
399.59
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
CHF 153.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
mol wt
399.59 Da (anhydrous)
aggregation number
≤25
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
SMILES string
CCCCCCCc1ccc(cc1)C(O)CC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H37NO4S/c1-4-5-6-7-8-10-19-11-13-20(14-12-19)21(23)15-17-22(2,3)16-9-18-27(24,25)26/h11-14,21,23H,4-10,15-18H2,1-3H3
InChI key
FUPYROAFYPQUSH-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(4-heptyl)phenyl 3-hydroxypropyl dimethyl ammonio propane sulfonate (C7BzO) is a zwitterionic detergent comprising of a zwitterionic, hydrophilic head connected to the hydrophobic tail through a linker region. The prelinker region enhances detergent solubility. C7BzO is effective in sample preparation from plant membranes.
Application
C7BzO has been used as a component of extraction solution for protein isolation from mycelia and recombinant mammalian prion proteins.
Other Notes
Zwitterionic detergent; especially well-suited to protein extraction for proteomics applications.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
850501PT0807850500P
C7BzO
Sigma-Aldrich
C0856
C7BzO
CHAPSO Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder
Avanti
850501P
CHAPSO
CHAPS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850500P
CHAPS
description
-
description
Avanti Research™ - A Croda Brand 850501P, powder
description
≥99% (TLC), BioXtra
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
>98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
technique(s)
protein quantification: suitable, dialysis: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
aggregation number
≤25
aggregation number
-
aggregation number
83
aggregation number
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
description
zwitterionic
description
-
description
zwitterionic
description
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)