Vai a
C0832
Clozapina N-ossido
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₂ serotonin receptor antagonist
Sinonimo/i:
8-cloro-11-(4-metil-1-piperazinil)-5H-dibenzo[b,e](1,4)diazepina N-ossido
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 514.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19ClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.82
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
CHF 514.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Clozapina N-ossido,
form
solid
Quality Segment
SMILES string
C[N+]1([O-])CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3Nc4ccccc24
InChI
1S/C18H19ClN4O/c1-23(24)10-8-22(9-11-23)18-14-4-2-3-5-15(14)20-16-7-6-13(19)12-17(16)21-18/h2-7,12,20H,8-11H2,1H3
InChI key
OGUCZBIQSYYWEF-UHFFFAOYSA-N
General description
La clozapina N-ossido (CNO), forma inattiva del farmaco clozapina, attiva i recettori accoppiati alla proteina G (GPCR). La CNO agisce come ligando sintetico per il recettore muscarinico umano ingegnerizzato. Provoca effetti clozapina-simili attraverso la conversione metabolica. La conversione della clozapina a CNO ne facilita il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica.
Application
La clozapina N-ossido è stata usata:
  • per l′attivazione del recettore muscarinico M4 umano (hM4Di) nella corteccia motoria primaria
  • per indurre in vivo la manipolazione chemiogenetica e deteriorare l′attività locomotoria nei topi transgenici Th-cre
  • nell′analisi comportamentale nei topi e per la stimolazione delle cellule HEK293
Biochem/physiol Actions
Antagonista del recettore della serotonina 5-HT2; metabolita maggiore della clopazina che può essere monitorato tramite HPLC.
Antagonista del recettore della serotonina 5-HT2; metabolita maggiore della clopazina.
Features and Benefits
Questo è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca nelle neuroscienze. Fare clic qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca nelle neuroscienze. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2304C6305D5676
Clozapine
Sigma-Aldrich
C6305
Clozapine
description
-
description
≥98% (HPLC), Water soluble Clozapine N-oxide
description
-
description
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)