Vai a
D5676
N-Desmethylclozapine
5-HT2 serotonin receptor antagonist, powder
Sinonimo/i:
8-Chloro-11-piperazinyl-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, Norclozapine, Normethylclozapine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 210.00
CHF 178.50
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 259.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H17ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.80
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 178.50
Prezzo di listinoCHF 210.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Desmethylclozapine,
form
powder
Quality Segment
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
Clc1ccc2Nc3ccccc3C(=Nc2c1)N4CCNCC4
InChI
1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2
InChI key
JNNOSTQEZICQQP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNH1(3756)
Application
N-Desmethylclozapine has been used as standard to quantify the clozapine plasma levels in treatment-refractory Chinese schizophrenic patients.
Biochem/physiol Actions
N-Desmethylclozapine serves as an agonist to muscarinic acetylcholine receptors, and is known to exert its antipsychotic action. It blocks synaptic transmission by antagonizing synaptic GABA (γ-aminobutyric acid) receptors.
Major metabolite of clozapine; potent 5-HT2 serotonin receptor antagonist and a ligand for the cloned 5-HT6 and 5-HT7 serotonin receptors. Also an allosteric potentiator of M1 muscarinic receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6305SML1867SML3651
Clozapine
Sigma-Aldrich
C6305
Clozapine
NVS-PAK1-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1867
NVS-PAK1-1
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... KCNH1(3756)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HRH4(59340), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR6(3362), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), UGT1A4(54657)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Chrm1(25229), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Drd4(25432), Hrh1(24448), Htr1a(24473), Htr1b(25075), Htr2a(29595), Htr2b(29581), Htr2c(25187), Htr3a(79246), Htr7(65032), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)