C0493
Monoclonal Anti-Calcium Sensing Receptor
clone HL1499 (6D4-3F4-6C4), purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CAR, Anti-EIG8, Anti-FHH, Anti-FIH, Anti-GPRC2A, Anti-HHC, Anti-HHC1, Anti-HYPOC1, Anti-NSHPT, Anti-PCAR1, Anti-hCasR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HL1499 (6D4-3F4-6C4), monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit, rat, mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 3-6 μg/mL using total extract from rat kidney
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASR(846)
mouse ... Casr(12374)
rat ... Casr(24247)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Indirect ELISA
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
- Western blotting at a concentration of 3-6μg/mL using total extract from rat kidney
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2