Documenti fondamentali
BR782970
BRAND® Insert strips 9mm for 24 x 6 well BRANDplates®
smooth-walled, 4 Inserts/Strip, PET membrane, pore size 8 μm
Scegli un formato
12 EA
CHF 308.00
CHF 308.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 308.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
CHF 308.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Materiali
PET membrane
Descrizione
cellGrade(TM) plus
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1 ea (12 strips with 4 inserts per strip)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782970
Misura
6 well
Dimensione pori
8 μm
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)