Documenti fondamentali
BMSIPS2050PT2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, PTFE-coated
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
diam. × lung.
85 mm × 350 mm , open
Descrizione generale
Perfect for use is small mouth, round flasks, this PTFE coated propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Applicazioni
stirring, mixing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)