Documenti fondamentali
BMSIPS2050PS2
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
centrifugal, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
diam. × lung.
90 mm × 400 mm
Descrizione generale
Perfect for use is small mouth, round flasks, this stainless steel propeller is designed for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Applicazioni
stirring, mixing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)