Documenti fondamentali
BM991.8643.02
B Medical U201
Ultra Low Temperature Freezer
Sinonimo/i:
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiali
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Parametri
-20--86 °C temp. range
Alt. × largh. × prof.
50.90 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
Capacità
7.55 ft3
Peso
430 lb
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
  • Premium Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 1 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • One Insulated Inner Door
  • Proximity Card Access Control
  • RTMD Included
Applicazioni
Laboratory Refrigeration
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)