BM991.1536.01
B Medical MT25
Transport Device (Box)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene device
Caratteristiche
CE compliant: no
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
B Medical Systems
Capacità
1.55 ft3
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
1.55 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (26) 450ml or (40) 270ml bag , Top Loading, Ext/Int: Molded Polyethylene, Cold Life: up to 109 hrs. At +32°C /up to 74 hrs. at +43°C
Applicazioni
Cold Chain
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)