Vai a
B9643
Acido bicinconinico
Sinonimo/i:
BCA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 420.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352106
Form:
liquid
CHF 420.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
suitability
suitable for determination of protein concentration
General description
Il dosaggio delle proteine è una delle metodiche più comunemente usate nella ricerca biochimica. La soluzione di acido bicinconinico viene utilizzata nel metodo dell'acido bicinconinico (BCA), che è simile al metodo di Lowry. Entrambi si basano sulla formazione di un complesso proteina-Cu2+in condizioni alcaline, seguito dalla riduzione del Cu2+ a Cu1+. La riduzione è proporzionale al quantitativo di proteina presente. Il metodo BCA è più sensibile rispetto ai metodi del biureto o di Lowry.
Application
Questo prodotto è comunemente usato per la determinazione delle proteine per mezzo del metodo dell′acido bicinconinico (BCA).
Il metodo dell′acido bicinconinico viene usato:
  • per la determinazione del contenuto proteico totale nel processo di quantificazione della bromelina, estratta da scarti del gambo di ananas utilizzando sistemi acquosi micellari bifasici composti da liquidi ionici come co-tensioattivi.
  • Per il dosaggio dell'albumina sierica bovina (BSA) in un rivestimento biomimetico di fosfato di calcio coprecipitato su piastre in lega di titanio.
Features and Benefits
  • È facile da usare.
  • Il complesso colorato è stabile.
  • Il metodo è meno sensibile alla presenza di detergenti.
  • Può essere usato su un'ampia gamma di concentrazioni di proteine.
Packaging
Disponibile anche all′interno del kit dell′acido bicinconinico per la determinazione delle proteine (BCA-1).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
71285-MBCA1D8284
Acido bicinconinico
Supelco
B9643
Acido bicinconinico
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
suitability
suitable for determination of protein concentration
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)