B9684
Anti-Brn3a antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ13449, Anti-OCT-T1, Anti-RDC1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 42.9 kDa
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
immunocytochemistry: 1:200-1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200-1:1000
western blot: 1:200-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... POU4F1(5457)
mouse ... Pou4f1(18996)
rat ... Pou4f1(114503)
Descrizione generale
Immunogeno
Epitope
aa141-157
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?