Documenti fondamentali
B8633
Sigma-Aldrich
Benzoin
Sinonimo/i:
α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, α-Hydroxybenzyl phenyl ketone, 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.24
Beilstein:
391839
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
P. eboll.
194 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
134-138 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3