Documenti fondamentali
B8254
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Z)-OH
≥98%
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H28N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.44
Beilstein:
1917222
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Nome del prodotto
Boc-Lys(Z)-OH,
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-18(25)21-15(16(22)23)11-7-8-12-20-17(24)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m0/s1
BDHUTRNYBGWPBL-HNNXBMFYSA-N
Applicazioni
Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make peptides containing Nepsilon protected lysyl side chains.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)