Key Documents
B7884
Sigma-Aldrich
Stearyl behenate
~99%
Sinonimo/i:
Behenic acid stearyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
593.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC