B7059
Monoclonal Anti-Breast Cancer Resistance Protein antibody produced in mouse
~250 μg/mL, clone BXP-21, tissue culture supernatant, aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ABCG2, Anti-BCRP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BXP-21, monoclonal
Forma fisica
aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~250 μg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using pretreated human tissue
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed frozen sections
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCG2(9429)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Articoli
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.