B6009
Biphenyl-4-carbonyl chloride
Sinonimo/i:
4-Phenylbenzoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.66
Beilstein:
472842
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Punto di fusione
110-112 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)