B4651
3-Bromo-3-methyl-2-(2-nitrophenylthio)-3H-indole
≥85%
Sinonimo/i:
2-(2-Nitrophenylsulfenyl)-3-methyl-3-bromoindolenine, 3-Bromo-3-methyl-2-(2-nitrophenylmercapto)-3H-indole, BNPS-skatol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥85%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(Br)C(Sc2ccccc2[N+]([O-])=O)=Nc3ccccc13
InChI
1S/C15H11BrN2O2S/c1-15(16)10-6-2-3-7-11(10)17-14(15)21-13-9-5-4-8-12(13)18(19)20/h2-9H,1H3
BXTVQNYQYUTQAZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3