Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 132.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 426.00 CHF 362.10 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1360.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 132.00
Nome del prodotto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucopyranoside, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-LNNRFACYSA-N
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥98% (HPLC) | description powder | description ≥99% (HPLC and GC) |
| assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (HPLC and GC) |
| solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?