Documenti fondamentali
B3402
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-bromohexanoate
≥97% (GC)
Sinonimo/i:
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)5COOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.11
Beilstein:
1756051
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)