Documenti fondamentali
B3378
Supelco
Bentonite
Sinonimo/i:
Montmorillonite
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
23201100
Stringa SMILE
O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5