Vai a
B3056
Bisindolylmaleimide II
≥97% (Mixture of 2 isomers)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 127.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H26N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
≥97% (Mixture of 2 isomers)
Form:
powder
CHF 127.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (Mixture of 2 isomers)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CCCC1CCn2cc(C3=C(C(=O)NC3=O)c4c[nH]c5ccccc45)c6ccccc26
InChI
1S/C27H26N4O2/c1-30-13-6-7-17(30)12-14-31-16-21(19-9-3-5-11-23(19)31)25-24(26(32)29-27(25)33)20-15-28-22-10-4-2-8-18(20)22/h2-5,8-11,15-17,28H,6-7,12-14H2,1H3,(H,29,32,33)
InChI key
LBFDERUQORUFIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Bisindolylmaleimide II (BIS II) has been used:
  • as a protein kinase C (PKC) inhibitor to study its effects on cardiomyocyte phenotypes[1]
  • as a PKC inhibitor along with methanandamide (mAEA) to study its effects on murine gastric vagal afferent (GVA) mechanosensitivity[2]
  • as a PKC/protein kinase A (PKA) inhibitor to study its effects on bone-marrow cells[3]
Biochem/physiol Actions
Bisindolylmaleimide II (BIS II) acts as a dual protein kinase A/C (PKA/C) inhibitor.[3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3306D5794SML1566
assay
≥97% (Mixture of 2 isomers)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (mixture of Leucinostatin A+B, HPLC)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble
solubility
DMF: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
(Paecilomyces lilacinus)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)