Documenti fondamentali
B2801
Millipore
Brucella Agar Base
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Applicazioni
Recommended for enrichment, isolation and cultivation of the Brucella species.
Altre note
Components (g/L)
Casein Enzymic Hydrolysate, 10.00
Peptic Digest of Animal Tissue, 10.00
Yeast Extract, 2.00
Dextrose, 1.00
Sodium Chloride, 5.00
Sodium Bisulphite, 0.10
Agar, 15.00
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[A selective medium for isolation of Brucella melitensis].
G RENOUX
Annales de l'Institut Pasteur, 87(3), 325-333 (1954-09-01)
A preliminary report on a selective medium for the culture of Brucella, including fastidious types.
L M JONES et al.
Bulletin of the World Health Organization, 19(1), 200-203 (1958-01-01)
A selective medium for the isolation of brucellae from contaminated materials.
C D KUZDAS et al.
Journal of bacteriology, 66(4), 502-504 (1953-10-01)