B2559
B581
>95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
N-[2(S)-(2(R)-2-Amino-3-mercaptopropylamino)-3-methylbutyl]-L-phenylalanyl-L-methionine trifluoroacetate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Composizione
Peptide content, ~60%
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC[C@@H](NC[C@@H](N)CS)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C22H38N4O3S2/c1-15(2)20(24-12-17(23)14-30)13-25-19(11-16-7-5-4-6-8-16)21(27)26-18(22(28)29)9-10-31-3/h4-8,15,17-20,24-25,30H,9-14,23H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29)/t17-,18+,19+,20-/m1/s1
QISLMXIYRQCLIR-FUMNGEBKSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Fnta(25318)
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
WGK 3