B2506
5-Bromo-2′-deoxyuridine 5′-monophosphate sodium salt
About This Item
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12BrN2O8P.Na.H/c10-4-2-12(9(15)11-8(4)14)7-1-5(13)6(20-7)3-19-21(16,17)18;;/h2,5-7,13H,1,3H2,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
NNUOOMKMVQYVFR-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges