B2030
Benzoyl peroxide
~70% (titration)
Sinonimo/i:
Dibenzoyl peroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~70% (titration)
Temp. autoaccensione
176 °F
contiene
~30% water as stabilizer
Punto di fusione
105 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?