B0555
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 (KDR)−Biotin Conjugate antibody, Mouse monoclonal
clone 260.4, KDR-2, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 antibody produced in mouse, Anti-KDR, Anti-VEGFR-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
260.4, KDR-2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:1,000 using insect cell culture supernatant expressing human extracellular recombinant VEGF R
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDR(3791)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunohistochemistry
- immunohistochemistry