AXYTT200CBKHTRS
Tecan®-style liquid level sensing tips
size 200 μL, case of 2304 ea 24x96tips/cs, racked, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNA free
RNase free
endotoxin free
filter: no
Confezionamento
case of 2304 ea 24x96tips/cs
Produttore/marchio commerciale
Corning TT-200-CBK-HTR-S
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)