Documenti fondamentali
AXYP96450VB
V-bottom assay plate
size 96 wells, SBS FootPrint, V-bottom blue polypropylene wells, blue, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
V-bottom blue polypropylene wells
blue plate
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-96-450V-B
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
500 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
450 μL
Colore
blue
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)