Documenti fondamentali
AXYP96450VY
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom yellow polypropylene wells, SBS FootPrint, yellow, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiali:
V-bottom yellow polypropylene wells
yellow plate
Volume massimo:
500 μL
Misura:
96 wells
Volume d’esercizio:
450 μL
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
V-bottom yellow polypropylene wells
yellow plate
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc P-96-450V-Y
Corning
Confezionamento
pkg of 10x5plates/cs
Volume massimo
500 μL
Misura
96 wells
Volume d’esercizio
450 μL
Colore
yellow
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)