Documenti fondamentali
AXYMTXF1250CRS
Matrix pipette filter tips, 1250 μL, racked, sterile
pkg of 3x1152tips/cs
Sinonimo/i:
1250 μL Filter Tips, Filter Tips for Pipetting, Matrix Pipette Tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.02
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MTXF-1250-C-R-S
Corning
Confezionamento
pkg of 3x1152tips/cs
Capacità
1250 μL
Volume
1250 μL
Categorie correlate
Altre note
Browse all pipette tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)