AXYMTX1250CR
Matrix pipette tips
racked, capacity 1250 μL, pkg of 3x1152tips/cs
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc MTX-1250-C-R
Corning
Confezionamento
pkg of 3x1152tips/cs
Capacità
1250 μL
Volume
1250 μL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)