AV54780
Anti-LOXL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-LOL, Anti-LOXL, Anti-Lysyl oxidase-like 1
Scegli un formato
CHF 356.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 356.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
63 kDa
Reattività contro le specie
guinea pig, mouse, rat, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LOXL1(4016)
1 of 4
Questo articolo | L4794 | AV32303 | SAB5701556 |
---|---|---|---|
biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)