AV48224
Anti-TPM2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-AMCD1, Anti-DA1, Anti-TMSB, Anti-TropoMyosin 2 (β)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
human, rabbit, dog, rat, mouse, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPM2(7169)
Descrizione generale
Rabbit anti-TPM2 antibody recognizes canine, bovine, rabbit, zebrafish, chicken, human, mouse, and rat TPM2
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3