SAB4200670
Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody, Mouse monoclonal
clone NOQ7.5.4D, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody produced in mouse, CMD1S, CMH1, MPD1, MYHCB, SPMD, SPMM
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NOQ7.5.4D, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
sheep, goat, chicken, feline, guinea pig, pig, rabbit, hamster, canine, rat, human, mouse, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using Rat skeletal muscle lysate.
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded rabbit tongue/leg sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYH7(4625)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)